Läs mer
3-Bromobifenyl, 99 %
Produktkod. 11420337
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420337 25 g 25g
11400337 1 g 1g
11410337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21726.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 2113-57-7 | C12H9Br | 233,11 g/mol
3-Brombifenyl används som en elektrokemisk immunosensor baserad på poly(dopamin) belagd guld nanokluster för bromerade flamskyddsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 3-Brombifenyl används som en elektrokemisk immunosensor baserad på
poly(dopamin) belagd guld nanokluster för bromerade flamskyddsmedel.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2113-57-7
Molekylformel C12H9Br
Molekylvikt (g/mol) 233.11
MDL-nummer MFCD00000082
InChI-nyckel USYQKCQEVBFJRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobiphenyl, 3-bromo-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3-bromo, 3-bromo-biphenyl, m-bromobiphenyl, biphenyl, 3-bromo, 3-bromodiphenyl, unii-o7i53k56s8, ccris 5889, 3-brombiphenyl
PubChem CID 16449
IUPAC-namn 1-brom-3-fenylbensen
LEDER BrC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromobiphenyl
Densitet 1.397
Kokpunkt 301 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.641
Kvantitet 25 g
Beilstein 2043191
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 233.12
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.