Läs mer
3-Bromobifenyl, TRC
Produktkod. 30137372
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137372 5 g
30136326 25 g
30005551 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137372 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6805555G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2113-57-7
Molekylformel C12 H9 Br
Molekylvikt (g/mol) 233.1
Synonym PBB 2 (3-Bromobiphenyl), 1,1'-Biphenyl, 3-bromo-, Biphenyl, 3-bromo- (6CI,7CI,8CI), 3-Bromo-1,1'-biphenyl, 1-Bromo-3-phenylbenzene, 3-Biphenyl bromide, 3-Bromobiphenyl, 3-Xenyl bromide, NSC 407775, PBB 2, [1,1'-Biphenyl]-3-yl bromide, m-Bromobiphenyl
IUPAC-namn 1-brom-3-fenylbensen
LEDER Brc1cccc(c1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PBB-No. 2
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H9Br/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
Formel vikt 231.9888