Läs mer
(+)-3-Bromokamhor, TRC
Produktkod. 30347696
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30347696 5 g
1 options
Produktkod. 30347696 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6789885G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-3-Bromocamphor
CAS 10293-06-8
Molekylformel C10 H15 Br O
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H15BrO/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6?,7-,10?/m0/s1
LEDER CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)[C@H]2Br
IUPAC-namn (1R,3S,4S)-3-bromo-1,7,7-trimetyl-norbornan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 231.13
Formel vikt 230.0306