Läs mer
(+)-3-Bromokamhor, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-3-Bromocamphor |
| CAS | 10293-06-8 |
| Molekylformel | C10 H15 Br O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15BrO/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6?,7-,10?/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)[C@H]2Br |
| IUPAC-namn | (1R,3S,4S)-3-bromo-1,7,7-trimetyl-norbornan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.13 |
| Formel vikt | 230.0306 |