Läs mer
3-bromokarbazol, 98 %
Produktkod. 15451649
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15451649 25 g 25g
15431649 1 g 1g
15441649 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15451649 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64437.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 1592-95-6 | C12H8BrN | 246,107 g/mol
Används som mellanprodukt för organiska lysdioder (OLED) och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används som mellanprodukt för organiska lysdioder (OLED) och läkemedel.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1592-95-6
Molekylformel C12H8BrN
Molekylvikt (g/mol) 246.107
MDL-nummer MFCD00222621
InChI-nyckel LTBWKAYPXIIVPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromocarbazole, 9h-carbazole, 3-bromo, 3-brominecarbazole, 3bromo-9h-carbazole, pubchem9950, maybridge1_004311, acmc-1bpt1, 3-bromocarbazole gc
PubChem CID 252446
IUPAC-namn 3-brom-9H-karbazol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromocarbazole
Smältpunkt 195 °C till 199 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 160 °C (6 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 142195
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 246.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.