Läs mer
3-Bromocatechol, 95%
Produktkod. 15413567
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15413567 250 mg 250mg
11461500 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15413567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26925.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14381-51-2 | C6H5BrO2 | 189.008 g/mol
3-Bromocatekol, används som läkemedel och jordbrukskemikalier mellanprodukt, Farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-Bromocatekol, används som läkemedel och jordbrukskemikalier mellanprodukt
, Farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i organiska
lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Håll borta starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14381-51-2
Molekylformel C6H5BrO2
Molekylvikt (g/mol) 189.008
MDL-nummer MFCD00869768
InChI-nyckel JPBDMIWPTFDFEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromocatechol, 3-bromopyrocatechol, 1-bromo-2,3-dihydroxybenzene, 1,2-benzenediol, 3-bromo, benzenediol, bromo, 3-bromo-1,2-benzenediol, 2,3-dihydroxy-bromobenzene, bromocatechol, 3-bromoatechol, pubchem19085
PubChem CID 26659
IUPAC-namn 3-brombensen-1,2-diol
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Br)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromocatechol
Smältpunkt 39°C to 42°C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Soluble in organic solvents.
Formel vikt 189.01
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.