Läs mer
3-Bromocyclohexene, 95%
Produktkod. 11444183
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444183 25 g 25g
11434183 5 g 5g
11454183 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444183 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10370.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1521-51-3 | C6H9Br | 161.042 g/mol
I peptidsyntes, kan användas för att skydda hydroxylgruppen av serin och treonin som cyklohexyl (Chx) eter, genom reaktion med natriumalkoxid (genererad med NaH), följt av hydrering. Gruppen är stabil mot TFA och 20 % piperidin i DMF, men kan klyvas med TfOH i TFA, i närvaro av tioanisol som katjonfångare. Det används också vid syntesen av N-tert-butoxikarbonyl-O-cyklohexyl-L-tyrosin.1 Det användes också vid syntesen av enantioprena cyklohexitoler såsom muco-quercitol, D-chiro-inocitol och allo-inocitol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
I peptidsyntes, kan användas för att skydda hydroxylgruppen av serin och treonin som cyklohexyl (Chx) eter, genom reaktion med natriumalkoxid (genererad med NaH), följt av hydrering. Gruppen är stabil mot TFA och 20 % piperidin i DMF, men kan klyvas med TfOH i TFA, i närvaro av tioanisol som katjonfångare. Det används också vid syntesen av N-tert-butoxikarbonyl-O-cyklohexyl-L-tyrosin.1 Det användes också vid syntesen av enantioprena cyklohexitoler såsom muco-quercitol, D-chiro-inocitol och allo-inocitol.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1521-51-3
Molekylformel C6H9Br
Molekylvikt (g/mol) 161.042
MDL-nummer MFCD00013775
InChI-nyckel AJKDUJRRWLQXHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromocyclohex-1-ene, cyclohexene, 3-bromo, 1-bromo-2-cyclohexene, 3-bromo-1-cyclohexene, 1,2,3,4-tetrahydrobromobenzene, 3-bromo-cyclohexene, 2-cyclohexenyl bromide, 2-cyclohexen-1-yl bromide, 3-bromo cyclohexene, 3-bromanylcyclohexene
PubChem CID 137057
IUPAC-namn 3-bromcyklohexen
LEDER C1CC=CC(C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromocyclohexene
Namnnotering Stabilized with 300 to 1000ppm Propylene oxide
Densitet 1.4
Kokpunkt 64°C to 65°C (15 mmHg)
Flampunkt 54°C (129°F)
Brytningsindex 1.531
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 635953
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 161.05
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.