Läs mer
3-Bromocyclohexene, 95%
Produktkod. 11454183
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454183 100 g 100g
11434183 5 g 5g
11444183 25 g 25g
3 options
Produktkod. 11454183
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10370.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1521-51-3 | C6H9Br | 161.042 g/mol
I peptidsyntes, kan användas för att skydda hydroxylgruppen av serin och treonin som cyklohexyl (Chx) eter, genom reaktion med natriumalkoxid (genererad med NaH), följt av hydrering. Gruppen är stabil mot TFA och 20 % piperidin i DMF, men kan klyvas med TfOH i TFA, i närvaro av tioanisol som katjonfångare. Det används också vid syntesen av N-tert-butoxikarbonyl-O-cyklohexyl-L-tyrosin.1 Det användes också vid syntesen av enantioprena cyklohexitoler såsom muco-quercitol, D-chiro-inocitol och allo-inocitol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
In peptide synthesis, can be used to protect the hydroxyl group of serine and threonine as the cyclohexyl (Chx) ether, by reaction with the sodium alkoxide (generated with NaH), followed by hydrogenation. The group is stable to TFA and 20% piperidine in DMF, but can be cleaved with TfOH in TFA, in the presence of thioanisole as a cation scavenger. It is also used in the synthesis of N-tert-butoxycarbonyl-O-cyclohexyl-L-tyrosine.1 It was also used in the synthesis of enantiopure cyclohexitols such as muco-quercitol, D-chiro-inocitol and allo-inocitol.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1521-51-3
Molekylformel C6H9Br
Molekylvikt (g/mol) 161.042
MDL-nummer MFCD00013775
InChI-nyckel AJKDUJRRWLQXHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromocyclohex-1-ene, cyclohexene, 3-bromo, 1-bromo-2-cyclohexene, 3-bromo-1-cyclohexene, 1,2,3,4-tetrahydrobromobenzene, 3-bromo-cyclohexene, 2-cyclohexenyl bromide, 2-cyclohexen-1-yl bromide, 3-bromo cyclohexene, 3-bromanylcyclohexene
PubChem CID 137057
IUPAC-namn 3-bromocyclohexene
LEDER C1CC=CC(C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromocyclohexene
Namnnotering Stabilized with 300 to 1000ppm Propylene oxide
Densitet 1.4
Kokpunkt 64°C to 65°C (15 mmHg)
Flampunkt 54°C (129°F)
Brytningsindex 1.531
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 635953
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 161.05
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.