Läs mer
3-Bromofluoranthene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromofluoranthene |
| CAS | 13438-50-1 |
| Molekylformel | C16 H9 Br |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3-Bromo-fluoranthene |
| InChI formel | InChI=1S/C16H9Br/c17-15-9-8-13-11-5-2-1-4-10(11)12-6-3-7-14(15)16(12)13/h1-9H |
| LEDER | Brc1ccc2c3ccccc3c4cccc1c24 |
| IUPAC-namn | 3-bromofluoranthene |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.147 |
| Formel vikt | 279.989 |