Läs mer
3-Bromofuran-2,5-dione, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromofuran-2,5-dione |
| CAS | 5926-51-2 |
| Molekylformel | C4HBrO3 |
| MDL-nummer | MFCD00005519 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | O=C(C(Br)=C1)OC1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.95 |
| Procent renhet | 97% |