Läs mer
3-Bromofuran, 97%, stab. with 0.5% calcium carbonate
Produktkod. 11405567
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11405567
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23543.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 22037-28-1 | C4H3BrO | 146.97 g/mol
3-Bromofuran var ett syntesreagens som användes vid framställning av 2-substituerade 3-furfuraler. Det användes också vid syntes av 5,6-dehydronorkantaridiner. Det är en av de flyktiga metaboliter som diskuteras i studier för att upptäcka och urskilja sjukdomar hos lök.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Bromofuran var ett syntesreagens som användes vid framställning av 2-substituerade 3-furfuraler. Det användes också vid syntes av 5,6-dehydronorkantaridiner. Det är en av de flyktiga metaboliter som diskuteras i studier för att upptäcka och urskilja sjukdomar hos lök.
Löslighet
Löslig i kloroform, etylacetat. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från värme, oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22037-28-1
Molekylformel C4H3BrO
Molekylvikt (g/mol) 146.97
MDL-nummer MFCD00005347
InChI-nyckel LXWLEQZDXOQZGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym furan, 3-bromo, .beta.-bromofuran, beta-bromofuran, 3-furyl bromide, 3-bromo furan, 3-bromo-furan, zlchem 308, pubchem8830, 3-bromofuran, acmc-209fqz
PubChem CID 89164
IUPAC-namn 3-bromofuran
LEDER BrC1=COC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromofuran
Namnnotering stabilized with 0.5% calcium carbonate
Densitet 1.635
Kokpunkt 102°C to 104°C
Flampunkt 3°C (37°F)
Brytningsindex 1.496
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 105337
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,ethyl acetate. Insoluble in water.
Formel vikt 146.98
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.