Läs mer
3-Bromofuran, TRC
Produktkod. 30334729
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30334729 1 g
1 options
Produktkod. 30334729 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6845101G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromofuran
CAS 22037-28-1
Molekylformel C4H3BrO
Kvantitet 1 g
Synonym 3-Furyl bromide, beta-Bromofuran
InChI formel InChI=1S/C4H3BrO/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H
LEDER Brc1cocc1
IUPAC-namn 3-bromofuran
Molekylvikt (g/mol) 146.97
Formel vikt 145.9367