Läs mer
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid, 95%
Produktkod. 15469025
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15469025 250 mg 250mg
15459025 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15469025 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35563.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1315360-75-8 | C8H5BrN2O2 | 241.044 g/mol
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1315360-75-8
Molekylformel C8H5BrN2O2
Molekylvikt (g/mol) 241.044
MDL-nummer MFCD21602377
InChI-nyckel NBXDWHKFUACMKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid, 3-bromo-7-carboxyimidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid,3-bromo
PubChem CID 66222606
IUPAC-namn 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
LEDER C1=CN2C(=NC=C2Br)C=C1C(=O)O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Smältpunkt 282°C to 285°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 241.05
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.