Läs mer
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10334622
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10334622 1 g 1g
10326574 5 g 5g
10342005 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10334622 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC25410DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 4926-47-0
Molekylformel C7H5BrN2
Molekylvikt (g/mol) 197.035
InChI-nyckel APYSHMNJHJRIDR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 327951
IUPAC-namn 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridin
LEDER C1=CC2=NC=C(N2C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromoimidazo[1, 2-a]pyridine
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, 3-bromopyrimidazole, imidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo, 3-bromoimidazolo 1,2-a pyridine, 3-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine, pubchem17183, acmc-209kfj, buttpark 96\50-11, imidazo 1,2-a pyridine,3-bromo
Formel vikt 197.03
Procent renhet 97%