Läs mer
3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10412390
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10412390 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10412390 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00252DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromoimidazo[1, 2-b]pyridazine
CAS 18087-73-5
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H4BrN3
MDL-nummer MFCD09757672
Kvantitet 1 g
Synonym 3-bromoimidazo 1,2-b pyridazine, imidazo 1,2-b pyridazine, 3-bromo, pubchem18744, acmc-209eh2, ksc496a9t, 3-bromo-imidazo 1,2-b pyridazine, 3-bromoimidazo 1,2,-b pyridazine, 3-bromanylimidazo 1,2-b pyridazine, 3-bromo-4-hydroimidazo 1,2-e pyridazine
InChI-nyckel KJQVHOFAWISYDO-UHFFFAOYSA-N
LEDER BrC1=CN=C2C=CC=NN12
IUPAC-namn 3-bromoimidazo[1,2-b]pyridazin
Molekylvikt (g/mol) 198.02
PubChem CID 12872319
Formel vikt 198.02
Procent renhet 95%