Läs mer
3-Bromomethyl-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrol-1-yloxy, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromomethyl-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrol-1-yloxy |
| CAS | 76893-32-8 |
| Molekylformel | C9 H16 Br N O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4-Bromomethyl-2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrol-1-yloxy |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16BrNO/c1-8(2)5-7(6-10)9(3,4)11(8)12/h5,12H,6H2,1-4H3 |
| LEDER | CC1(C)C=C(CBr)C(C)(C)N1O |
| IUPAC-namn | 3-(bromomethyl)-1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrole |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.133 |
| Formel vikt | 233.042 |