Läs mer
3-(Bromomethyl)-2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Bromomethyl)-2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinoline |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15BrFN/c20-11-16-18(12-7-9-14(21)10-8-12)15-3-1-2-4-17(15)22-19(16)13-5-6-13/h1-4,7-10,13H,5-6,11H2 |
| Formel vikt | 355.0372 |