Läs mer
3-(brommetyl)-5-klorobenzo[b]tiofen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene |
| CAS | 1198-51-2 |
| Molekylformel | C9 H6 Br Cl S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6BrClS/c10-4-6-5-12-9-2-1-7(11)3-8(6)9/h1-3,5H,4H2 |
| LEDER | Clc1ccc2scc(CBr)c2c1 |
| IUPAC-namn | 3-(brommetyl)-5-kloro-1-bensotiofen |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.566 |
| Formel vikt | 259.906 |