Läs mer
3-(brommetyl)-5-metylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10766075
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10766075 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10497032 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10542472 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10766075 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC10408DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 130628-75-0
Molekylformel C5H6BrNO
Molekylvikt (g/mol) 176.01
MDL-nummer MFCD02677720
InChI-nyckel ASGJFGPILHALRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromomethyl-5-methylisoxazole, 3-bromomethyl-5-methyl-1,2-oxazole, 3-bromomethyl-5-methyl-isoxazole, isoxazole,3-bromomethyl-5-methyl, zlchem 1313, acmc-1ca86, 3-bromomethyl-5-methylisoxazol, 5-brimomethyl-3-methylisoxazle
PubChem CID 2776304
IUPAC-namn 3-(brommetyl)-5-metyl-l,2-oxazol
LEDER CC1=CC(CBr)=NO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Bromomethyl)-5-methylisoxazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 176.01
Procent renhet 97%