Läs mer
3-(Bromomethyl)-7-chlorobenzo[b]thiophene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Bromomethyl)-7-chloro-1-benzothiophen |
| CAS | 17512-61-7 |
| Molekylformel | C9 H6 Br Cl S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzo[b]thiophene, 3-(bromomethyl)-7-chloro-, 3-(Bromomethyl)-7-chlorobenzo[b]thiophene, FI 7009, 3-(Bromomethyl)-7-chloro-1-benzothiophen |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6BrClS/c10-4-6-5-12-9-7(6)2-1-3-8(9)11/h1-3,5H,4H2 |
| LEDER | Clc1cccc2c(CBr)csc12 |
| IUPAC-namn | 3-(bromomethyl)-7-chloro-1-benzothiophene |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.5659 |
| Formel vikt | 259.9062 |