Läs mer
3-(Bromomethyl)-8-quinolinol 8-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Bromomethyl)-8-quinolinol 8-Acetate |
| CAS | 187334-19-6 |
| Molekylformel | C11 H16 N2 O2 . H Cl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-(Bromomethyl)-8-quinolinol Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-8-7(2)12-10-9(14)5-4-6-13(10)11(8)15;/h9,14H,3-6H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CCC1=C(C)N=C2C(O)CCCN2C1=O |
| IUPAC-namn | 3-ethyl-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.718 |
| Formel vikt | 244.098 |