Läs mer
3-(Bromomethyl)-Alpha,Alpha,5-trimethyl-benzeneacetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Bromomethyl)-alpha,alpha,5-trimethyl-benzeneacetonitrile |
| CAS | 120512-36-9 |
| Molekylformel | C12H14BrN |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-(3-Bromomethyl-5-methylphenyl)-2-methylpropionitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14BrN/c1-9-4-10(7-13)6-11(5-9)12(2,3)8-14/h4-6H,7H2,1-3H3 |
| LEDER | Cc1cc(CBr)cc(c1)C(C)(C)C#N |
| IUPAC-namn | 2-[3-(bromomethyl)-5-methylphenyl]-2-methylpropanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.15 |
| Formel vikt | 251.031 |