Läs mer
3-(brommetyl)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10729173
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10729173 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10664205 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10729173 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07388DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 82072-23-9
Molekylformel C8H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 199.047
InChI-nyckel OEPGAYXSRGROSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromomethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromomethyl, 3-bromomethyl-benzaldehyde, pubchem17017, alpha-bromo-m-tolualdehyde, ksc447q4h
PubChem CID 7127825
IUPAC-namn 3-(brommetyl)bensaldehyd
LEDER C1=CC(=CC(=C1)CBr)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Bromomethyl)benzaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 199.05
Procent renhet 97%