Läs mer
3-(Bromomethyl)benzonitrile, 98%
Produktkod. 11422298
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422298 25 g 25g
11412298 5 g 5g
11432298 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422298 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15244.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28188-41-2 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28188-41-2
Molekylformel C8H6BrN
Molekylvikt (g/mol) 196.05
MDL-nummer MFCD00001809
InChI-nyckel CVKOOKPNCVYHNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromomethyl benzonitrile, 3-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-m-tolunitrile, m-cyanobenzyl bromide, benzonitrile, 3-bromomethyl, m-bromomethyl benzonitrile, alpha-bromo-m-toluonitrile, m-tolunitrile, .alpha.-bromo, a-bromo-m-tolunitrile, 3-bromomethyl-benzonitrile
PubChem CID 97249
IUPAC-namn 3-(brommetyl)bensonitril
LEDER BrCC1=CC=CC(=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Bromomethyl)benzonitrile
Smältpunkt 92°C to 96°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 742356
Formel vikt 196.05
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.