Läs mer
3-(brommetyl)fenoxyättiksyra, 97 %
Produktkod. 11364885
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11364885 5 g 5g
11354885 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11364885 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18029.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 136645-25-5 | C9H9BrO3 | 245,072 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136645-25-5
Molekylformel C9H9BrO3
Molekylvikt (g/mol) 245.072
MDL-nummer MFCD02093985
InChI-nyckel MSTODKGDFXWAIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromomethyl phenoxyacetic acid, 2-3-bromomethyl phenoxy acetic acid, acmc-1c8fy
PubChem CID 7010327
IUPAC-namn 2-[3-(brommetyl)fenoxi]ättiksyra
LEDER C1=CC(=CC(=C1)OCC(=O)O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Bromomethyl)phenoxyacetic acid
Smältpunkt 124 °C till 128 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Formel vikt 245.07
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.