Läs mer
3-(brommetyl)pyridinhydrobromid, 97 %
Product Code. 10420744 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
10420744 5 g 5g
10306374 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10420744 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 397140050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Add to basket
CAS: 4916-55-6 | C6H6BrN·HBr | 252,93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4916-55-6
Molekylformel C6H6BrN·HBr
Molekylvikt (g/mol) 252.93
MDL-nummer MFCD01321314
InChI-nyckel FNHPUOJKUXFUKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromomethyl pyridine hydrobromide, 3-picolyl bromide hydrobromide, 3-bromomethylpyridine hydrobromide, 3-bromomethyl-pyridine hydrobromide, pyridine, 3-bromomethyl-, hydrobromide, pubchem17664, acmc-209kf1, 3-brommethyl pyridine-hbr, 3-bromomethyl pyridine, bromide, 3-bromomethyl pyridinehydrobromide
PubChem CID 12707037
IUPAC-namn 3-(brommetyl)pyridin;hydrobromid
LEDER C1=CC(=CN=C1)CBr.Br
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
Smältpunkt 150,0 °C till 155,0 °C
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 252.93
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.