Läs mer
3-(brommetyl)pyridinhydrobromid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide |
| CAS | 4916-55-6 |
| Molekylformel | C6H6BrN . HBr |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BrN.BrH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H |
| LEDER | Br.BrCc1cccnc1 |
| IUPAC-namn | 3-(brommetyl)pyridin; Hydrobromid |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.93 |
| Formel vikt | 250.8945 |