Läs mer
3-(brommetyl)pyridinhydrobromid, TRC
Produktkod. 30336532
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30336532 25 g
1 options
Produktkod. 30336532 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB06902025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
CAS 4916-55-6
Molekylformel C6H6BrN . HBr
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H6BrN.BrH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
LEDER Br.BrCc1cccnc1
IUPAC-namn 3-(brommetyl)pyridin; Hydrobromid
Molekylvikt (g/mol) 252.93
Formel vikt 250.8945