Läs mer
3-(brommetyl)toluen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Bromomethyl)toluene |
| CAS | 620-13-3 |
| Molekylformel | C8H9Br |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1-(Bromomethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl Bromide, NSC 60146, m-Methylbenzyl Bromide, m-Xylyl Bromide, α-Bromo-m-xylene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9Br/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,6H2,1H3 |
| LEDER | Cc1cccc(CBr)c1 |
| IUPAC-namn | 1-(brommetyl)-3-metylbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.06 |
| Formel vikt | 183.9888 |