Läs mer
3-Bromomethylphenylboronic Acid, Pinacol Ester, TRC
Produktkod. 30340462
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30340462 5 g
1 options
Produktkod. 30340462 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6948585G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Bromomethylphenylboronic Acid, Pinacol Ester
CAS 214360-74-4
Molekylformel C12 H18 O13
Kvantitet 5 g
Synonym 2-[3-(Bromomethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
InChI formel InChI=1S/C12H18O13/c13-1-12(8(18)5(17)7(24-12)10(21)22)25-11-4(16)2(14)3(15)6(23-11)9(19)20/h2-8,11,13-18H,1H2,(H,19,20)(H,21,22)/t2?,3-,4?,5?,6?,7-,8?,11+,12+/m1/s1
LEDER OC[C@@]1(O[C@@H]2OC([C@H](O)C(O)C2O)C(=O)O)O[C@H](C(O)C1O)C(=O)O
IUPAC-namn (3R,6S)-6-[(2S,5R)-5-carboxy-3,4-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 370.264
Formel vikt 370.075