missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Bromomethylphenylboronic Acid, Pinacol Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromomethylphenylboronic Acid, Pinacol Ester |
| CAS | 214360-74-4 |
| Molekylformel | C12 H18 O13 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-[3-(Bromomethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O13/c13-1-12(8(18)5(17)7(24-12)10(21)22)25-11-4(16)2(14)3(15)6(23-11)9(19)20/h2-8,11,13-18H,1H2,(H,19,20)(H,21,22)/t2?,3-,4?,5?,6?,7-,8?,11+,12+/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@@]1(O[C@@H]2OC([C@H](O)C(O)C2O)C(=O)O)O[C@H](C(O)C1O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (3R,6S)-6-[(2S,5R)-5-carboxy-3,4-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.264 |
| Formel vikt | 370.075 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?