Läs mer
3-Bromnitrobensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromonitrobenzene |
| CAS | 585-79-5 |
| Molekylformel | C6H4BrNO2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-Bromo-3-nitrobenzene, 3-Bromo-1-nitrobenzene, 3-Nitro-1-bromobenzene, 3-Nitrobromobenzene, 3-Nitrophenyl Bromide, NSC 7084, m-Bromonitrobenzene, m-Nitrobromobenzene, m-Nitrophenyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cccc(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 1-bromo-3-nitrobensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.01 |
| Formel vikt | 200.9425 |