Läs mer
3-Bromnitrobensen, TRC
Produktkod. 30344388
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30344388 5 g
1 options
Produktkod. 30344388 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6861855G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromonitrobenzene
CAS 585-79-5
Molekylformel C6H4BrNO2
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Bromo-3-nitrobenzene, 3-Bromo-1-nitrobenzene, 3-Nitro-1-bromobenzene, 3-Nitrobromobenzene, 3-Nitrophenyl Bromide, NSC 7084, m-Bromonitrobenzene, m-Nitrobromobenzene, m-Nitrophenyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H
LEDER [O-][N+](=O)c1cccc(Br)c1
IUPAC-namn 1-bromo-3-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 202.01
Formel vikt 200.9425