Läs mer
3-Bromooxetan, 95 %
Produktkod. 15453908
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15453908 250 mg 250mg
15463908 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15453908 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57437.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
CAS: 39267-79-3 | C3H5BrO | 136,98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39267-79-3
Molekylformel C3H5BrO
Molekylvikt (g/mol) 136.98
MDL-nummer MFCD08544402
InChI-nyckel SZTIZZFKWQWSSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-oxetane, 3-bromo oxetane, 3-bromanyloxetane, 3-bromooxetane, acmc-209j4f, 2-bromo-1,3-epoxypropane, 5-n,n-dimethylamino-2-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 16244493
IUPAC-namn 3-bromooxetan
LEDER BrC1COC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromooxetane
Densitet 1.793
Kokpunkt 131°C
Flampunkt 48°C (118°F)
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN1993
Formel vikt 136.98
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.