Läs mer
3-Bromopentane-2,4-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromopentane-2,4-dione |
| CAS | 3043-28-5 |
| Molekylformel | C5 H7 Br O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7BrO2/c1-3(7)5(6)4(2)8/h5H,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)C(Br)C(=O)C |
| IUPAC-namn | 3-bromopentane-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.012 |
| Formel vikt | 177.963 |