Läs mer
3-Bromopentane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromopentane |
| CAS | 1809-10-5 |
| Molekylformel | C5H11Br |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 3-Pentyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11Br/c1-3-5(6)4-2/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(Br)CC |
| IUPAC-namn | 3-bromopentane |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.04 |
| Formel vikt | 150.0044 |