Läs mer
3-Bromofenacyl Bromid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromophenacyl Bromide |
| CAS | 18523-22-3 |
| Molekylformel | C8H6Br2O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Bromo-1-(3-bromophenyl)ethanone, 2,3'-Dibromoacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2 |
| LEDER | BrCC(C1=CC(Br)=CC=C1)=O |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1-(3-bromofenyl)etan-1-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.94 |
| Formel vikt | 275.88 |