Läs mer
3-Bromophenanthrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromophenanthrene |
| CAS | 715-50-4 |
| Molekylformel | C14H9Br |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Br/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)14(11)9-12/h1-9H |
| LEDER | Brc1ccc2ccc3ccccc3c2c1 |
| IUPAC-namn | 3-bromofenantren |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.12 |
| Formel vikt | 255.9888 |