Läs mer
3-Bromophenanthrene, TRC
Produktkod. 30336810
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30336810 1 mg
1 options
Produktkod. 30336810 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6788581MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromophenanthrene
CAS 715-50-4
Molekylformel C14H9Br
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C14H9Br/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)14(11)9-12/h1-9H
LEDER Brc1ccc2ccc3ccccc3c2c1
IUPAC-namn 3-bromofenantren
Molekylvikt (g/mol) 257.12
Formel vikt 255.9888