Läs mer
3-Bromofenetylalkohol, 97 %
Produktkod. 10591282 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10591282 1 g Glasflaska 1g
10427972 5 g Glasflaska 5g
10388983 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10591282 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 350560010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
CAS: 28229-69-8 | C8H9BrO | 201,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28229-69-8
Molekylformel C8H9BrO
Molekylvikt (g/mol) 201.06
MDL-nummer MFCD00191857
InChI-nyckel PTTFLKHCSZSFOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenethyl alcohol, 2-3-bromophenyl ethanol, 2-3-bromophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 3-bromo, 3-bromophenethylalcohol, 3-bromobenzeneethanol, 3-2-hydroxyethyl bromobenzene, 2-3-bromophenyl ethyl alcohol, pubchem14821, 3-bromo-phenethyl-alcohol
PubChem CID 2734090
IUPAC-namn 2-(3-bromfenyl)etanol
LEDER OCCC1=CC=CC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromophenethyl alcohol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 1.4780g/mL, 1.478
Kokpunkt 107 °C till 110 °C (1,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5730 till 1,575
Kvantitet 1 g
Formel vikt 201.06
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Bromophenethylalcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.