Läs mer
3-bromorol, 98 %
Produktkod. 11452627
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11452627 10 g 10g
11462627 50 g 50g
11472627 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11452627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14849.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 591-20-8 | C6H5BrO | 173,01 g/mol
3-Bromfenol fungerar som en enzyminhibitor. Det används vid framställning av 3-bromfenylester genom reaktion med bensoylklorid i närvaro av trietylamin som katalysator. Det spelar en viktig roll som mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen och i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-Bromfenol fungerar som en enzyminhibitor. Det används vid framställning av 3-bromfenylester genom reaktion med bensoylklorid i närvaro av trietylamin som katalysator. Det spelar en viktig roll som mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen och i organisk syntes.
Löslighet
Löslig i vatten, alkali, etanol, eter och kloroform. Något löslig i koltetraklorid.
Noter
Ljus- och luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 591-20-8
Molekylformel C6H5BrO
Molekylvikt (g/mol) 173.01
MDL-nummer MFCD00002253
InChI-nyckel MNOJRWOWILAHAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-bromophenol, phenol, 3-bromo, 3-bromo phenol, 3-bromo-phenol, phenol, m-bromo, unii-vmu0x6956y, meta bromophenol, meta-bromophenol, 3 bromophenol, 3-bromanylphenol
PubChem CID 11563
IUPAC-namn 3-bromfenol
LEDER OC1=CC=CC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromophenol
Smältpunkt 28 °C till 32 °C
Densitet 1.63
Kokpunkt 235 °C till 236 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.5972
Kvantitet 10 g
Beilstein 1853950
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,1428
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkali, etanol, eter och kloroform. Lätt löslig i koltetraklorid.
Formel vikt 173.01
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Bromophenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromophenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.