Läs mer
3-bromorenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromophenol |
| CAS | 591-20-8 |
| Molekylformel | C6 H5 Br O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Phenol, m-bromo- (8CI), 3-Bromophenol, m-Bromophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5BrO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H |
| LEDER | Oc1cccc(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 3-bromorol |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.01 |
| Formel vikt | 171.9524 |