Läs mer
3-bromorenol, TRC
Produktkod. 30343349
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30343349 10 g
1 options
Produktkod. 30343349 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68636010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromophenol
CAS 591-20-8
Molekylformel C6 H5 Br O
Kvantitet 10 g
Synonym Phenol, m-bromo- (8CI), 3-Bromophenol, m-Bromophenol
InChI formel InChI=1S/C6H5BrO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
LEDER Oc1cccc(Br)c1
IUPAC-namn 3-bromorol
Molekylvikt (g/mol) 173.01
Formel vikt 171.9524