Läs mer
3-Bromophenyl isocyanate, 98%
Produktkod. 11358725
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358725 1 g 1g
11368725 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358725 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12292.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 23138-55-8 | C7H4BrNO | 198.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23138-55-8
Molekylformel C7H4BrNO
Molekylvikt (g/mol) 198.02
MDL-nummer MFCD00002014
InChI-nyckel VQVBCZQTXSHJGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenyl isocyanate, 3-bromophenylisocyanate, benzene, 1-bromo-3-isocyanato, isocyanic acid 3-bromophenyl ester, 3-bromobenzenisocyanate, m-bromophenylisocyanate, 3-bromophenyliso-cyanate, 3-bromo phenyl isocyanate, 3-bromo-phenyl isocyanate, acmc-209g1f
PubChem CID 141001
IUPAC-namn 1-brom-3-isocyanatbensen
LEDER BrC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromophenyl isocyanate
Densitet 1.586
Kokpunkt 220°C
Flampunkt 108°C (226°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.5855
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2206
Beilstein 2802537
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 198.03
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.