Läs mer
3-Bromophenyl isothiocyanate, 97%
Produktkod. 11372317
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372317 5 g 5g
11382317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09871.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2131-59-1 | C7H4BrNS | 214.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2131-59-1
Molekylformel C7H4BrNS
Molekylvikt (g/mol) 214.08
MDL-nummer MFCD00004803
InChI-nyckel ZMGMGHNOACSMQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenyl isothiocyanate, m-bromophenyl isothiocyanate, benzene, 1-bromo-3-isothiocyanato, isothiocyanic acid, m-bromophenyl ester, 3-bromophenylisothiocyanate, 1-bromo-3-isothiocyanato-benzene, acmc-1chhg, m-bromphenylisothiocyanat, zmgmghnoacsmqn-uhfffaoysa, #
PubChem CID 16481
IUPAC-namn 1-brom-3-isotiocyanatobensen
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Br)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromophenyl isothiocyanate
Kokpunkt 255°C to 256°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.685
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 2081173
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 214.09
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.