Läs mer
3-Bromofenyleddiksyra, 98+%
Produktkod. 11485626
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485626 25 g 25g
11475626 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11485626 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20758.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 1878-67-7 | C8H7BrO2 | 215,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1878-67-7
Molekylformel C8H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 215.05
MDL-nummer MFCD00004330
InChI-nyckel KYNNBXCGXUOREX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenylacetic acid, 2-3-bromophenyl acetic acid, 3-bromophenyl acetic acid, m-bromophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 3-bromo, 3-bromophenylaceticacid, 3-bromo-phenylacetic acid, 3-bromphenylacetic acid, pubchem4244
PubChem CID 74653
IUPAC-namn 2-(3-bromfenyl)ättiksyra
LEDER OC(=O)CC1=CC=CC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromophenylacetic acid
Smältpunkt 100 °C till 102 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2045104
Formel vikt 215.05
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.