Läs mer
3-Bromofenyleddiksyra, TRC
Produktkod. 30334809
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30334809 1 g
1 options
Produktkod. 30334809 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6864151G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromophenylacetic Acid
CAS 1878-67-7
Molekylformel C8H7BrO2
Kvantitet 1 g
Synonym (m-Bromophenyl)acetic Acid, 2-(3-Bromophenyl)acetic Acid, 3-Bromobenzeneacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H7BrO2/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
LEDER OC(=O)Cc1cccc(Br)c1
IUPAC-namn 2-(3-bromofenyl)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 215.04
Formel vikt 213.9629