Läs mer
3-Bromophenylacetone, 98+%
Produktkod. 10606384 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10606384 25 g 25g
10455862 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10606384 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 350600250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 21906-32-1 | C9H9BrO | 213.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21906-32-1
Molekylformel C9H9BrO
Molekylvikt (g/mol) 213.08
MDL-nummer MFCD00210400
InChI-nyckel FQIZFAJMBXZVOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-bromophenyl propan-2-one, 3-bromophenylacetone, 1-3-bromophenyl-2-propanone, 1-3-bromophenyl acetone, 2-propanone, 1-3-bromophenyl, 3-bromophenyl acetone, ksc492m0h, 1-3-bromo-phenyl propan-2-one
PubChem CID 2734093
IUPAC-namn 1-(3-bromfenyl)propan-2-on
LEDER CC(=O)CC1=CC(=CC=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromophenylacetone
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5570 to 1.56
Kvantitet 25 g
Formel vikt 213.08
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.