Läs mer
3-Bromophenylacetonitrile, 97%
Produktkod. 11446390
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11446390 5 g 5g
11456390 25 g 25g
11466390 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11446390 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20189.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31938-07-5 | C8H6BrN | 196.047 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31938-07-5
Molekylformel C8H6BrN
Molekylvikt (g/mol) 196.047
MDL-nummer MFCD00001906
InChI-nyckel UUZYFBXKWIQKTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenylacetonitrile, 3-bromobenzyl cyanide, 2-3-bromophenyl acetonitrile, m-bromobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 3-bromo, 3-bromobenzylcyanide, 3-bromobenzeneacetonitrile, 3-bromophenyl acetonitrile, m-bromophenylacetonitrile, 2-3-bromophenyl ethanenitrile
PubChem CID 36023
IUPAC-namn 2-(3-bromfenyl)acetonitril
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Br)CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Bromophenylacetonitrile
Smältpunkt 25°C to 28°C
Kokpunkt 275°C
Flampunkt 126°C (259°F)
Brytningsindex 1.57
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3449
Beilstein 2355439
Formel vikt 196.05
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.