Läs mer
3-Bromofenylboronsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Bromophenylboronic Acid |
| CAS | 89598-96-9 |
| Molekylformel | C6H6BBrO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | m-Bromo-benzeneboronic Acid, (3-Bromophenyl)-boronic Acid, 3-Bromobenzeneboronic Acid, 3-Bromophenylboronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BBrO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H |
| LEDER | OB(O)c1cccc(Br)c1 |
| IUPAC-namn | (3-bromofenyl)boronsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.83 |
| Formel vikt | 199.9644 |